Kluczowe dokumenty
SAB2108023
Sigma-Aldrich
Anti-SLC22A11 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
60kDa
reaktywność gatunkowa
human, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego SLC22A11
Działania biochem./fizjol.
SLC22A11 bierze udział w niezależnym od sodu transporcie i wydalaniu anionów organicznych, z których niektóre są potencjalnie toksyczne. SLC22A11 jest integralnym białkiem błonowym i występuje głównie w nerkach i łożysku, gdzie może zapobiegać przedostawaniu się potencjalnie szkodliwych anionów organicznych do płodu. Białko kodowane przez ten gen bierze udział w niezależnym od sodu transporcie i wydalaniu anionów organicznych, z których niektóre są potencjalnie toksyczne. Kodowane białko jest integralnym białkiem błonowym i występuje głównie w nerkach i łożysku, gdzie może zapobiegać przedostawaniu się potencjalnie szkodliwych anionów organicznych do płodu. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, należy zapoznać się z rekordem Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MAFSKLLEQAGGVGLFQTLQVLTFILPCLMIPSQMLLENFSAAIPGHRCW
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)