Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB2107951
Sigma-Aldrich
Anti-FOXO3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
100 μL
2420,00 zł
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2420,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
71kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, pig, rat, human, dog, bovine, rabbit, sheep
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... FOXO3(2309)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego FOXO3
Działania biochem./fizjol.
FOXO3A należy do rodziny czynników transkrypcyjnych forkhead, które charakteryzują się odrębną domeną forkhead. Gen ten prawdopodobnie działa jako czynnik wyzwalający apoptozę poprzez ekspresję genów niezbędnych do śmierci komórki. Translokacja tego genu z genem MLL jest związana z wtórną ostrą białaczką. Gen ten należy do rodziny czynników transkrypcyjnych forkhead, które charakteryzują się odrębną domeną forkhead. Gen ten prawdopodobnie działa jako czynnik wyzwalający apoptozę poprzez ekspresję genów niezbędnych do śmierci komórki. Translokacja tego genu z genem MLL jest związana z wtórną ostrą białaczką. Zaobserwowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące to samo białko.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MAEAPASPAPLSPLEVELDPEFEPQSRPRSCTWPLQRPELQASPAKPSGE
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xianchun Sun et al.
Cancer management and research, 10, 5019-5026 (2018-11-23)
Our study aimed to investigate the interaction between peroxiredoxin 1 (Prx1) and forkhead box O3 (FOXO3) and to explore the role of PI3K/AKT pathway in the development of pancreatic cancer. Human pancreatic normal cells HPDE6-C7 and pancreatic cancer cells PANC-1