Kluczowe dokumenty
SAB2107938
Sigma-Aldrich
Anti-CCL5 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
10kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... CCL5(20304)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region mysiego CCL5
Działania biochem./fizjol.
Ostatnio wykazano, że polimorfizmy genetyczne mogą powodować zmniejszoną ekspresję CCL5, co skutkuje zwiększoną podatnością na choroby zakaźne i ich progresją. CCL5, wraz z ekspresją mRNA cytokin Th, jest czasowo regulowana w górę podczas przenoszenia pneumokoków. CCL5 jest niezbędnym czynnikiem do indukcji i utrzymania ochronnej odporności pneumokokowej
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: YGSDTTPCCFAYLSLELPRAHVKEYFYTSSKCSNLAVVFVTRRNRQVCAN
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maria Fe Lanfranco et al.
Frontiers in neuroanatomy, 11, 137-137 (2018-01-30)
Chemokine (C-C motif) ligand 5 (CCL5) belongs to a group of chemokines that play a role in the peripheral immune system, mostly as chemoattractant molecules, and mediate tactile allodynia. In the central nervous system (CNS), CCL5 and its receptors have