Kluczowe dokumenty
SAB2107050
Sigma-Aldrich
Anti-APH1B antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
23 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APH1B(83464)
Opis ogólny
The previously assigned protein identifier Q564N3 has been merged into Q8WW43. Full details can be found on the UniProt database.
Immunogen
The immunogen for anti-APH1B antibody: synthetic peptide derected towards the C terminal of human APH1B
Działania biochem./fizjol.
This gene encodes a multi-pass transmembrane protein that is a functional component of the gamma-secretase complex, which also contains presenilin and nicastrin. This protein represents a stabilizing cofactor for the presenilin holoprotein in the complex. The gamma-secretase complex catalyzes the cleavage of integral proteins such as notch receptors and beta-amyloid precursor protein.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: YYGINLASAFIILVLMGTWAFLAAGGSCRSLKLCLLCQDKNFLLYNQRSR
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3