Kluczowe dokumenty
SAB2106700
Sigma-Aldrich
Anti-ATP1B2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
100 μL
1780,00 zł
1780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1780,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
33 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, bovine, mouse, guinea pig, dog, rat, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATP1B2(482)
mouse ... Atp1b2(11932)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany w stronę N-końca ludzkiego ATP1B2
Działania biochem./fizjol.
Jest to niekatalityczny składnik aktywnego enzymu, który katalizuje hydrolizę ATP połączoną z wymianą jonów Na+ i K+ przez błonę plazmatyczną. Dokładna funkcja podjednostki beta-2 nie jest znana.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: WVMLQTVSDHTPKYQDRLATPGLMIRPKTENLDVIVNISDTESWGQHVQK
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)