Kluczowe dokumenty
SAB2106672
Sigma-Aldrich
Anti-LRP8 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
110 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, human, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LRP8(7804)
mouse ... Lrp8(16975)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego LRP8
Działania biochem./fizjol.
Lrp8 jest receptorem powierzchniowym dla Reelin (RELN) i ligandów zawierających apolipoproteinę E (apoE). LRP8 uczestniczy w przekazywaniu zewnątrzkomórkowego sygnału Reelin do wewnątrzkomórkowych procesów sygnalizacyjnych, wiążąc się z DAB1 na ogonie cytoplazmatycznym. Reelin działa zarówno poprzez receptor VLDL (VLDLR), jak i LRP8, regulując fosforylację tyrozyny DAB1 i funkcję mikrotubul w neuronach. LRP8 ma wyższe powinowactwo do Reelin niż VLDLR. LRP8 jest zatem kluczowym składnikiem szlaku Reelin, który reguluje warstwowanie neuronów w przodomózgowiu podczas embrionalnego rozwoju mózgu. Lrp8 wiąże rezydujące w retikulum endoplazmatycznym białko związane z receptorem (RAP). Wiąże dimery beta 2-glikoproteiny I i może brać udział w hamowaniu agregacji płytek krwi w układzie naczyniowym. Lrp8 ulega silnej ekspresji w początkowym odcinku najądrza, gdzie wpływa na funkcjonalną ekspresję klasteryny i peroksydazy glutationowej wodoronadtlenku fosfolipidów (PHGPx), dwóch białek wymaganych do dojrzewania plemników. Lrp8 może również funkcjonować jako receptor endocytarny.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: NRKMLIFSTDFLSHPFGVAVFEDKVFWTDLENEAIFSANRLNGLEIAILA
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)