Kluczowe dokumenty
SAB2106614
Sigma-Aldrich
Anti-PARK2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-AR-JP, Anty-LPRS2, Anty-PARK2, Anty-PDJ
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
51 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRKN(5071)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na C-końcówkę ludzkiego PARK2
Działania biochem./fizjol.
Park2 funkcjonuje w ramach wielobiałkowego kompleksu ligazy ubikwityny E3, katalizując kowalencyjne przyłączanie cząsteczek ubikwityny do białek substratowych. Substraty te obejmują SYT11, CCNE1, GPR37, STUB1, 22 kDa O-linkową glikozylowaną izoformę SNCAIP, SEPT5 i AIMP2. Park2 może odgrywać bardziej ogólną rolę w szlaku proteasomalnym ubikwityny, uczestnicząc w usuwaniu i/lub detoksykacji nieprawidłowo sfałdowanych lub uszkodzonych białek. Park2 ogranicza produkcję reaktywnych form tlenu (ROS). Utrata tej aktywności ligazy ubikwityny wydaje się być mechanizmem leżącym u podstaw patogenezy AR-JP. Park2 może chronić neurony przed toksycznością alfa synukleiny, dysfunkcją proteasomalną, akumulacją GPR37 i ekscytotoksycznością indukowaną kainianem. Park2 może odgrywać rolę w kontrolowaniu przepływu neuroprzekaźników w terminalu presynaptycznym oraz w egzocytozie zależnej od wapnia. Park2 reguluje cyklinę E podczas apoptozy neuronów. Park2 może reprezentować gen supresorowy nowotworu. Park2 promuje autofagiczną degradację dysfunkcyjnych zdepolaryzowanych mitochondriów.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: YTRYQQYGAEECVLQMGGVLCPRPGCGAGLLPEQGQRKVTCEGGNGLGCG
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)