Merck
SAB2106549
Sigma-Aldrich
Anti-INSR antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
155 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, rabbit, bovine, mouse, human, sheep, guinea pig, dog, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... INSR(3643)
mouse ... Insr(16337)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human INSR
Działania biochem./fizjol.
This receptor binds insulin and has a tyrosine-protein kinase activity. When it is present in a hybrid receptor with IGF1R, binds IGF1.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: EEVSGTKGRQERNDIALKTNGDQASCENELLKFSFIRTSFDKILLRWEPY
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not finding the right product?  
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3