Kluczowe dokumenty
SAB2106426
Sigma-Aldrich
Anti-IGHMBP2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anty-CATF1, Anty-CMT2S, Anty-HCSA, Anty-HMN6, Anty-SMARD1, Anty-SMUBP2, Anty-ZFAND7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
109 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, mouse, guinea pig, human, dog, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IGHMBP2(3508)
mouse ... Ighmbp2(20589)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany w stronę N-końca ludzkiego IGHMBP2
Działania biochem./fizjol.
Ighmbp2 jest helikazą 5′ do 3′, która odwija duplikaty RNA i DNA w reakcji zależnej od ATP. Ighmbp2 działa jako regulator transkrypcji. Ighmbp2 jest wymagany do aktywacji transkrypcyjnej genu białka przeciwzamrożeniowego typu wątrobowego storni. Ighmbp2 wykazuje silną specyficzność wiązania do elementu wzmacniającego B intronu genu białka przeciw zamarzaniu flądry. Ighmbp2 wiąże się z regionem wzmacniacza RIPE3B genu insuliny II. Ighmbp2 może być zaangażowany w translację. Ighmbp2 jest białkiem wiążącym DNA specyficznym dla 5′-fosforylowanej jednoniciowej sekwencji bogatej w guaninę związanej z regionem przełączania łańcucha immunoglobulin mu. Ighmbp2 preferencyjnie wiąże się z motywem 5′-GGGCT-3′. Ighmbp2 oddziałuje z tRNA-Tyr.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: QLLELERDAEVEERRSWQEHSSLRELQSRGVCLLKLQVSSQRTGLYGQRL
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
148th Annual Meeting American Neurological Association.
Annals of neurology, 94 Suppl 30, S1-S303 (2023-09-02)