Kluczowe dokumenty
SAB2105788
Sigma-Aldrich
Anti-ADH5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ADH-3, Anti-ADHX, Anti-FDH
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
40 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADH5(128)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego ADH5
Działania biochem./fizjol.
Gen ten koduje członka rodziny dehydrogenaz alkoholowych. Członkowie tej rodziny metabolizują szeroką gamę substratów, w tym etanol, retinol, inne alkohole alifatyczne, hydroksysteroidy i produkty peroksydacji lipidów. Kodowane białko tworzy homodimer. Praktycznie nie wykazuje aktywności w utlenianiu etanolu, ale wykazuje wysoką aktywność w utlenianiu długołańcuchowych alkoholi pierwszorzędowych oraz w utlenianiu S-hydroksymetylo-glutationu, spontanicznego adduktu pomiędzy formaldehydem i glutationem. Enzym ten jest ważnym składnikiem metabolizmu komórkowego w celu eliminacji formaldehydu, silnego środka drażniącego i uczulającego, który powoduje łzawienie, nieżyt nosa, zapalenie gardła i kontaktowe zapalenie skóry. Ludzki genom zawiera kilka nietranskrybowanych pseudogenów związanych z tym genem.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: KSVESVPKLVSEYMSKKIKVDEFVTHNLSFDEINKAFELMHSGKSIRTVV
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)