Kluczowe dokumenty
SAB2105719
Sigma-Aldrich
Anti-PNPLA1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FLJ38755, Anti-MGC119319, Anti-MGC119320, Anti-MGC119321, Anti-dJ50J22.1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
48 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PNPLA1(285848)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiej PNPLA1
Działania biochem./fizjol.
Ludzkie fosfolipazy podobne do patatyny, takie jak PNPLA1, zostały zaangażowane w regulację różnicowania adipocytów i były indukowane przez bodźce metaboliczne (Wilson et al., 2006 [PubMed 16799181]).
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: QAPTSHRPSLGPSTVGAPQTLPRSSLSAFPAQPPVEELGQEQPQAVALLV
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gizem Onal et al.
Journal of dermatological science, 93(1), 50-57 (2019-01-19)
Autosomal Recessive Congenital Ichthyosis (ARCI) is a group of epidermal keratinization disorders. One of the disease-associated proteins, patatin-like phospholipase domain-containing protein-1 (PNPLA1), plays a key role in the epidermal omega-O-acylceramide synthesis and localizes on the surface of lipid droplets (LDs).