Kluczowe dokumenty
SAB2105153
Sigma-Aldrich
Anti-TFF1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-BCEI, Anti-D21S21, Anti-HPS2, Anti-pNR-2, A
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TFF1(7031)
Opis ogólny
Czynnik Trefoil 1 (TFF1), znany również jako białko indukowane estrogenem raka piersi (BCEI) i białko pS2, ulega wysokiej ekspresji w błonie śluzowej przewodu pokarmowego. Białko to zostało po raz pierwszy scharakteryzowane w linii komórkowej raka piersi MCF-7. Gen TFF1 jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 21q22.3.
Członkowie rodziny trefoil charakteryzują się posiadaniem co najmniej jednej kopii motywu trefoil, 40-aminokwasowej domeny, która zawiera trzy konserwowane disulfidy. Są to stabilne białka wydzielnicze ulegające ekspresji w błonie śluzowej przewodu pokarmowego.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego TFF1
Działania biochem./fizjol.
Główne funkcje TFF1 to naprawa błony śluzowej w przypadku uszkodzenia i utrzymanie integralności błony śluzowej. TFF1 promuje migrację komórek w komórkach raka piersi w odpowiedzi na estrogen. TFF1 jest genem supresorowym nowotworu w raku żołądka, którego mutacja prowadzi do rozwoju i progresji raka żołądka. TFF1 jest ważnym markerem w zrazikowym przeroście gruczołowym szyjki macicy. TFF1 jest silnym inhibitorem wzrostu kryształów szczawianu wapnia w kanalikach nerkowych.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: PRERQNCGFPGVTPSQCANKGCCFDDTVRGVPWCFYPNTIDVPPEEECEF
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Identification of human urinary trefoil factor 1 as a novel calcium oxalate crystal growth inhibitor
Chutipongtanate S, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 115(12), 3613-3622 (2005)
Loss of heterozygosity and promoter methylation, but not mutation, may underlie loss of TFF1 in gastric carcinoma
Carvalho R, et al.
Laboratory Investigation; a Journal of Technical Methods and Pathology, 82(10), 1319-1326 (2002)
The estrogen-regulated protein, TFF1, stimulates migration of human breast cancer cells
Prest SJ, et al.
Faseb Journal, 16(6), 592-594 (2002)
Aberrant expression of TFF1, TFF2, and PDX1 and their diagnostic value in lobular endocervical glandular hyperplasia
Ota H, et al.
American Journal of Clinical Pathology, 135(2), 253-261 (2011)
The pS2/TFF1 trefoil factor, from basic research to clinical applications
Ribieras ST, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Reviews on Cancer, 1378(1), F61-F77 (1998)