Kluczowe dokumenty
SAB2105127
Sigma-Aldrich
Anti-CDK5RAP1, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-C20orf34, Anti-C42, Anti-CGI-05
Wybierz wielkość
100 μL
2420,00 zł
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2420,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
55 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human CDK5RAP1
Zastosowanie
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Immunocytochemistry (1 paper)
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: MMDELLGRQRKVYLETYGCQMNVNDTEIAWSILQKSGYLRTSNLQEADVI
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Veronika Reiter et al.
Nucleic acids research, 40(13), 6235-6240 (2012-03-17)
The unusual cyclin-dependent protein kinase 5 (CDK5) was discovered based on its sequence homology to cell cycle regulating CDKs. CDK5 was found to be active in brain tissues, where it is not involved in cell cycle regulation but in the