Kluczowe dokumenty
SAB2105083
Sigma-Aldrich
Anti-CACNB2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CACNLB2, Anti-FLJ23743, Anti-MYSB
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
73 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, dog, guinea pig, bovine, rabbit, human, mouse, horse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CACNB2(783)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego CACNB2
Działania biochem./fizjol.
Podjednostka beta zależnych od napięcia kanałów wapniowych przyczynia się do funkcji kanału wapniowego poprzez zwiększenie szczytowego prądu wapniowego, przesuwając zależności napięciowe aktywacji i ina
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: ADISLAKRSVLNNPSKHAIIERSNTRSSLAEVQSEIERIFELARTLQLVV
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)