Kluczowe dokumenty
SAB2104862
Sigma-Aldrich
Anti-ATP2A1, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ATP2A, Anti-SERCA1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
klon:
polyclonal
application:
IHC
WB
reaktywność gatunkowa:
guinea pig, mouse, rabbit, bovine, human, rat
metody:
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
109 kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, mouse, rabbit, bovine, human, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ATP2A1(487)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human ATP2A1
Działania biochem./fizjol.
This gene encodes one of the SERCA Ca(2+)-ATPases, which are intracellular pumps located in the sarcoplasmic or endoplasmic reticula of muscle cells. This enzyme catalyzes the hydrolysis of ATP coupled with the translocation of calcium from the cytosol to
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: MEAAHAKTTEECLAYFGVSETTGLTPDQVKRNLEKYGLNELPAEEGKTLW
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)