Kluczowe dokumenty
SAB2104858
Sigma-Aldrich
Anti-CYP2C18, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CPCI, Anti-CYP2C, Anti-CYP2C17, Anti-DKFZp686I24235, Anti-P450-6B/29C
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
56 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CYP2C18(1562)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego CYP2C18
Działania biochem./fizjol.
Gen ten koduje członka nadrodziny enzymów cytochromu P450. Białka cytochromu P450 są monooksygenazami, które katalizują wiele reakcji związanych z metabolizmem leków i syntezą cholesterolu, steroidów i innych lipidów. To białko lokalne
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MDPAVALVLCLSCLFLLSLWRQSSGRLPSGPTPLPIIGNILQLDVKDM
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sabine Gerbal-Chaloin et al.
Current research in toxicology, 2, 149-158 (2021-08-05)
The hepatic cytochrome p450's (CYP) are of major importance for the metabolism of xenobiotics and knowledge about their regulation is crucial. This knowledge often originates from cell models; primary human hepatocytes (PHH) being the gold standard. However, due to limited