Kluczowe dokumenty
SAB2104638
Sigma-Aldrich
Anti-CBX1, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CBX, Anti-HP1-β, Anti-HP1Hs-β, Anti-M31, Anti-MOD1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
21 kDa
reaktywność gatunkowa
pig, bovine, dog, horse, rabbit, mouse, yeast, rat, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CBX1(10951)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego CBX1
Działania biochem./fizjol.
CBX1 jest składnikiem heterochromatyny. CBX1 rozpoznaje i wiąże ogony histonu H3 metylowane w ′Lys-9′, prowadząc do represji epigenetycznej. Interakcja CBX1 z receptorem lamin B (LBR) może przyczyniać się do asocjacji heterochromatyny ze strukturą in
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MGKKQNKKKVEEVLEEEEYVVEKVLDRRVKGKVEYLLKWKGFSDEDN
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)