Kluczowe dokumenty
SAB2104422
Sigma-Aldrich
Anti-EOMES antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-TBR2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
73 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, human, pig, bovine, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EOMES(8320)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego EOMES
Działania biochem./fizjol.
EOMES jest członkiem konserwatywnej rodziny białek, która ma wspólną domenę wiążącą DNA, T-box. Geny T-box kodują czynniki transkrypcyjne zaangażowane w regulację procesów rozwojowych. Wykazano, że podobny gen zaburzony u myszy jest niezbędny
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: YTSACKRRRLSPSNSSNENSPSIKCEDINAEEYSKDTSKGGYYAFYTT
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sudha Rajderkar et al.
Developmental biology, 450(2), 101-114 (2019-04-04)
Congenital cardiac malformations are among the most common birth defects in humans. Here we show that Trim33, a member of the Tif1 subfamily of tripartite domain containing transcriptional cofactors, is required for appropriate differentiation of the pre-cardiogenic mesoderm during a