Kluczowe dokumenty
SAB2104368
Sigma-Aldrich
Anti-ATXN2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ATX2, Anti-FLJ46772, Anti-SCA2, Anti-TNRC13
Wybierz wielkość
100 μL
1638,00 zł
1638,00 zł
Cena katalogowa2340,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1638,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1638,00 zł
Cena katalogowa2340,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
140 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, dog, guinea pig, mouse, horse, human, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATXN2(6311)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego ATXN2
Działania biochem./fizjol.
Autosomalne dominujące ataksje móżdżkowe (ADCA) są heterogenną grupą zaburzeń neurodegeneracyjnych charakteryzujących się postępującą degeneracją móżdżku, pnia mózgu i rdzenia kręgowego. Z klinicznego punktu widzenia ADCA podzielono na trzy grupy: ADCA ty
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: HAPMMLMTTQPPGGPQAALAQSALQPIPVSTTAHFPYMTHPSVQAHHQQQQ
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)