Merck
SAB2104358
Sigma-Aldrich
Anti-TP73 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-P73
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
69 kDa
reaktywność gatunkowa
human, horse, rat, guinea pig, mouse, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TP73(7161)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human TP73
Działania biochem./fizjol.
TP73 belongs to the p53 family. It participates in the apoptotic response to DNA damage. When overproduced, it activates transcription from p53-responsive promoters and induces apoptosis. TP53 may be a tumor suppressor protein.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: RRSFEGRICACPGRDRKADEDHYREQQALNESSAKNGAASKRAFKQSPPA
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not finding the right product?  
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3