Kluczowe dokumenty
SAB2104242
Sigma-Aldrich
Anti-KCNH6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ERG2, Anti-HERG2
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
100 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KCNH6(81033)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego KCNH6
Działania biochem./fizjol.
Kanały potasowe (Kv) bramkowane napięciem stanowią najbardziej złożoną klasę kanałów jonowych bramkowanych napięciem, zarówno z funkcjonalnego, jak i strukturalnego punktu widzenia. Ich różnorodne funkcje obejmują regulację uwalniania neuroprzekaźników, częstości akcji serca, wydzielania insuliny, pobudliwości neuronów, nabłonkowego transportu elektrolitów, skurczu mięśni gładkich i objętości komórek. KCNH6 koduje członka kanału potasowego, bramkowanego napięciem, podrodziny H. Ten członek jest podjednostką tworzącą pory (alfa). Kanały potasowe bramkowane napięciem (Kv) reprezentują najbardziej złożoną klasę kanałów jonowych bramkowanych napięciem, zarówno z funkcjonalnego, jak i strukturalnego punktu widzenia. Ich różnorodne funkcje obejmują regulację uwalniania neuroprzekaźników, częstości akcji serca, wydzielania insuliny, pobudliwości neuronów, nabłonkowego transportu elektrolitów, skurczu mięśni gładkich i objętości komórek. Gen ten koduje członka kanału potasowego, bramkowanego napięciem, podrodziny H. Ten członek jest podjednostką tworzącą pory (alfa). Zidentyfikowano kilka alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu tego genu, ale określono pełną długość tylko dwóch wariantów transkryptu.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: PRMPHLAVATDKTLAPSSEQEQPEGLWPPLASPLHPLEVQGLICGPCFSS
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jin-Kui Yang et al.
Cell reports, 25(13), 3800-3810 (2018-12-28)
Glucose-stimulated insulin secretion from islet β cells is mediated by KATP channels. However, the role of non-KATP K+ channels in insulin secretion is largely unknown. Here, we show that a non-KATP K+ channel, KCNH6, plays a key role in insulin