Kluczowe dokumenty
SAB2104199
Sigma-Aldrich
Anti-KLHL3, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FLJ40871, Anti-KIAA1129, Anti-MGC44594
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
65 kDa
reaktywność gatunkowa
rabbit, human, horse, rat, mouse, guinea pig, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KLHL3(26249)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego KLHL3
Działania biochem./fizjol.
Białko KLHL3 zawiera domenę pokswirusową i domenę palca cynkowego na N-końcu i sześć tandemowych powtórzeń (powtórzeń kelch) na C-końcu. Na poziomie aminokwasów KLHL3 wykazuje 77% podobieństwa do kelch Drosophila i 89% podobieństwa do Mayven (KLHL2), innego ludzkiego homologa kelch. Wytwarzane są co najmniej trzy izoformy, które mogą być wynikiem alternatywnego wykorzystania promotora. KLHL3 mapuje się w najmniejszym powszechnie usuniętym segmencie w białaczkach szpikowych charakteryzujących się delecją 5q; jednak nie można wykryć mutacji inaktywujących KLHL3 w złośliwych chorobach szpikowych z utratą 5q.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: CSPYFCAMFTGDMSESKAKKIEIKDVDGQTLSKLIDYIYTAEIEVTEENV
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)