Kluczowe dokumenty
SAB2104072
Sigma-Aldrich
Anti-SOX11 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
47 kDa
reaktywność gatunkowa
rabbit, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... SOX11(6664)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego SOX11
Działania biochem./fizjol.
SOX11 jest członkiem rodziny czynników transkrypcyjnych SOX (SRY-related HMG-box) zaangażowanych w regulację rozwoju embrionalnego i determinację losu komórek. Białko może działać jako regulator transkrypcji po utworzeniu kompleksu białkowego z innymi białkami. Białko może funkcjonować w rozwijającym się układzie nerwowym i odgrywać rolę w nowotworzeniu. Ten bezintronowy gen koduje członka rodziny czynników transkrypcyjnych SOX (SRY-related HMG-box) zaangażowanych w regulację rozwoju embrionalnego i determinację losu komórki. Kodowane białko może działać jako regulator transkrypcji po utworzeniu kompleksu białkowego z innymi białkami. Białko może funkcjonować w rozwijającym się układzie nerwowym i odgrywać rolę w nowotworzeniu. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: PHQQLLQPPGQQPSQLLRRYNVAKVPASPTLSSSAESPEGASLYDEVRAG
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)