Kluczowe dokumenty
SAB2104047
Sigma-Aldrich
Anti-CNTNAP4, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CASPR4, Anti-KIAA1763
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
145 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, guinea pig, horse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CNTNAP4(85445)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego CNTNAP4
Działania biochem./fizjol.
CNTNAP4 należy do rodziny neureksyn, której członkowie funkcjonują w układzie nerwowym kręgowców jako cząsteczki adhezyjne i receptory komórkowe. Białko to, podobnie jak inne białka neureksyny, zawiera powtórzenia naskórkowego czynnika wzrostu i domeny G lamininy. Ponadto zawiera domenę F5/8 typu C, domeny podobne do dyskoidyny/neuropiliny i fibrynogenu oraz N-końcowe domeny podobne do trombospondyny. Ten produkt genowy należy do rodziny neureksyn, których członkowie funkcjonują w układzie nerwowym kręgowców jako cząsteczki adhezyjne i receptory komórkowe. Białko to, podobnie jak inne białka neureksyny, zawiera powtórzenia naskórkowego czynnika wzrostu i domeny G lamininy. Ponadto zawiera domenę F5/8 typu C, domeny podobne do dyskoidyny/neuropiliny i fibrynogenu oraz N-końcowe domeny podobne do trombospondyny. Alternatywny splicing skutkuje dwoma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: KLPSTSTLVNLTLGSLLDDQHWHSVLIQRLGKQVNFTVDEHRHHFHARGE
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)