Kluczowe dokumenty
SAB2104018
Sigma-Aldrich
Anti-NKX6-1, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-NKX6A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
horse, human, bovine, rat, mouse, pig, rabbit, dog
citations:
metody:
western blot: suitable
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
38 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, human, bovine, rat, mouse, pig, rabbit, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NKX6-1(4825)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human NKX6-1
Działania biochem./fizjol.
NKX6-1 is the transcription factor which binds to specific A/T-rich DNA sequences in the promoter regions of a number of genes. NKX6-1 is involved in transcriptional regulation in islet beta cells. Binds to the insulin promoter and is involved in regulation of the insulin gene. Together with NKX2-2 and IRX3, NKX6-1 acts to restrict the generation of motor neurons to the appropriate region of the neural tube. NKX6-1 belongs to the class II proteins of neuronal progenitor factors, which are induced by SHH signals.In the pancreas, NKX6.1 is required for the development of beta cells and is a potent bifunctional transcription regulator that binds to AT-rich sequences within the promoter region of target genes Iype et al. (2004) [PubMed 15056733].[supplied by OMIM]. PRIMARYREFSEQ_SPAN PRIMARY_IDENTIFIER PRIMARY_SPAN COMP 1-300 U66797.1 1-300 301-307 AC096766.3 119394-119400 c 308-676 U66797.1 308-676 677-849 U66798.1 7-179 850-1116 U66799.1 7-273
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: MLAVGAMEGTRQSAFLLSSPPLAALHSMAEMKTPLYPAAYPPLPAGPPSS
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)