Kluczowe dokumenty
SAB2103934
Sigma-Aldrich
Anti-PDK3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
47 kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, rat, human, bovine, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDK3(5165)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego PDK3
Działania biochem./fizjol.
PDK3 należy do rodziny kinaz białkowych PDK/BCKDK. Zawiera 1 domenę kinazy histydynowej. PDK3 hamuje mitochondrialny kompleks dehydrogenazy pirogronianowej poprzez fosforylację podjednostki alfa E1, przyczyniając się w ten sposób do regulacji metabolizmu glukozy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: IYLKALSSESFERLPVFNKSAWRHYKTTPEADDWSNPSSEPRDASKYKAK
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhen Cai et al.
Molecular cell, 80(2), 263-278 (2020-10-07)
Cancer metastasis accounts for the major cause of cancer-related deaths. How disseminated cancer cells cope with hostile microenvironments in secondary site for full-blown metastasis is largely unknown. Here, we show that AMPK (AMP-activated protein kinase), activated in mouse metastasis models