Kluczowe dokumenty
SAB2103848
Sigma-Aldrich
Anti-APOL6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-APOL-VI, Anti-DKFZp667M075, Anti-FLJ38562, Anti-FLJ90164, Anti-MGC57495
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
38 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APOL6(80830)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego APOL6
Działania biochem./fizjol.
APOL6 może wpływać na ruch lipidów w cytoplazmie lub umożliwiać wiązanie lipidów do organelli. Gen ten należy do rodziny genów apolipoproteiny L. Kodowane białko znajduje się w cytoplazmie, gdzie może wpływać na ruch lipidów lub umożliwiać wiązanie lipidów do organelli. Kodowane białko znajduje się w cytoplazmie, gdzie może wpływać na ruch lipidów lub umożliwiać wiązanie lipidów z organellami.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: LLLSTAGQGLATAAGVTSIVSGTLERSKNKEAQARAEDILPTYDQEDRED
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)