Kluczowe dokumenty
SAB2103804
Sigma-Aldrich
Anti-SH3RF1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FLJ21602, Anti-KIAA1494, Anti-POSH, Anti-RNF142, Anti-SH3MD2
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
93 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, rabbit, mouse, guinea pig, rat, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SH3RF1(57630)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego SH3RF1
Działania biochem./fizjol.
SH3RF1 działa jako białko rusztowania, przyczynia się do indukowanej przez Rac transdukcji sygnału, takiej jak aktywacja JNK (MAPK8 i MAPK9) i indukuje apoptozę. W ramach kompleksu sygnalizacyjnego prawdopodobnie rekrutuje kinazy białkowe, takie jak MAP3K10 lub MAP3K11, które z kolei są aktywowane, co prowadzi do sekwencyjnej aktywacji MAP2K4, MAP2K7 i JNK (MAPK8 i MAPK9). SH3RF1 może być zaangażowany w celowanie poliprotein HIV-1 GAG i GAG-POL do błony plazmatycznej. Gen ten koduje białko zawierające N-końcowy palec RING, cztery domeny SH3 i region związany z wiązaniem Rho GTPazy Rac. Wykazano, że kodowane białko działa jako ligaza ubikwitynowo-białkowa zaangażowana w sortowanie białek w sieci trans-Golgiego. Kodowane białko może również działać jako rusztowanie dla szlaku sygnałowego N-końcowej kinazy c-Jun, ułatwiając tworzenie funkcjonalnego modułu sygnałowego.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: LLKLLSGASTKRKPRVSPPASPTLEVELGSAELPLQGAVGPELPPGGGHG
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)