Kluczowe dokumenty
SAB2103688
Sigma-Aldrich
Anti-ZFP90 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-NK10, Anti-ZNF756
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
73 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, bovine, horse, rabbit, dog, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZFP90(146198)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego ZFP90
Działania biochem./fizjol.
ZFP90 może funkcjonować jako białko represorowe lub wyciszające i najprawdopodobniej wywiera swoją aktywność represyjną po związaniu z DNA zależnym od cynku. Może być zaangażowany w prawidłową spermatogenezę poprzez tłumienie ekspresji genów niepotrzebnych lub niezgodnych z utrzymaniem haploidalnego stanu komórek.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: SSLVQHQRIHTGEKPYRCNLCGRSFRHGTSLTQHEVTHSGEKPFQCKECG
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ting Liu et al.
Cell death & disease, 9(6), 677-677 (2018-06-09)
Hematopoietic stem cells (HSCs) can give rise to all blood cells that are essential to defend against pathogen invasion. The defective capability of HSC self-renewal is linked to many serious diseases, such as anemia. However, the potential mechanism regulating HSC