Kluczowe dokumenty
SAB2103629
Sigma-Aldrich
Anti-TTL antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-MGC46235
Wybierz wielkość
100 μL
2420,00 zł
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2420,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
43 kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, rabbit, mouse, dog, horse, bovine, human, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... TTL(150465)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego TTL
Działania biochem./fizjol.
TTL katalizuje potranslacyjną addycję tyrozyny do C-końca detyrozynizowanej alfa-tubuliny. TTL jest enzymem cytozolowym zaangażowanym w potranslacyjną modyfikację alfa-tubuliny (patrz MIM 602529). Alfa-tubulina w zmontowanych mikrotubulach jest z czasem detyrozynazowana na C-końcu. Po demontażu mikrotubul, TTL przywraca reszty tyrozynowe i w konsekwencji uczestniczy w cyklu detyrozyny i tyrozynyzacji tubuliny (Erck et al., 2003 [PubMed 14571137]).[dostarczone przez OMIM].
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: LYREGVLRTASEPYHVDNFQDKTCHLTNHCIQKEYSKNYGKYEEGNEMFF
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)