Kluczowe dokumenty
SAB2103610
Sigma-Aldrich
Anti-FRS3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FRS2β, Anti-FRS2B, Anti-MGC17167, Anti-SNT-2, Anti-SNT2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
54 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, horse, dog, rabbit, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FRS3(10817)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego FRS3
Działania biochem./fizjol.
FRS3 jest białkiem adaptacyjnym, które łączy receptory FGR i NGF z dalszymi szlakami sygnałowymi. FRS3 bierze udział w aktywacji kinaz MAP. FRS3 reguluje w dół sygnalizację ERK2 poprzez zakłócanie fosforylacji i translokacji jądrowej ERK2. Białko kodowane przez ten gen jest substratem dla receptora czynnika wzrostu fibroblastów. Znajduje się w obwodowej błonie plazmatycznej i funkcjonuje w łączeniu stymulacji receptora FGF z aktywatorami Ras. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: GFPDGEEDETPLQKPTSTRAAIRSHGSFPVPLTRRRGSPRVFNFDFRRPG
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)