Merck
SAB2103568
Sigma-Aldrich
Anti-LCN1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonim(y):
Anti-MGC71975, Anti-PMFA, Anti-TP, Anti-VEGP
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
lyophilized powder
masa cząsteczkowa
17 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat, pig
metody
western blot: suitable
sekwencja immunogenna
IRSHVKDHYIFYCEGELHGKPVRGVKLVGRDPKNNLEALEDFEKAAGARG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... LCN1(3933)
Immunogen
Peptide region of the protein sequence according to NP_002288.
Postać fizyczna
Antibody is lyophilized from PBS buffer with 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not finding the right product?  
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2