Kluczowe dokumenty
SAB2103564
Sigma-Aldrich
Anti-CLECL1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-DCAL1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
19 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CLECL1(160365)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego CLECL1
Działania biochem./fizjol.
DCAL1 jest transmembranowym białkiem typu II, podobnym do lektyny typu C, ulegającym ekspresji na komórkach dendrytycznych (DC) i komórkach B. Oddziałuje z podgrupami limfocytów T jako cząsteczka kostymulująca, która zwiększa produkcję interleukiny-4 (IL4; MIM 147780). DCAL1 jest transmembranowym białkiem typu II, podobnym do lektyny typu C, ulegającym ekspresji na komórkach dendrytycznych (DC) i komórkach B. Wchodzi ono w interakcje z podgrupami limfocytów T jako cząsteczka kostymulująca, która zwiększa produkcję interleukiny-4 (IL4; MIM 147780). PRIMARYREFSEQ_SPAN PRIMARY_IDENTIFIER PRIMARY_SPAN COMP 1-504 AF518873.1 1-504 505-649 AW237307.1 1-145 c
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: FSLFLICAMAGDVVYADIKTVRTSPLELAFPLQRSVSFNFSTVHKSCPAK
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)