Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
SAB2103558
Sigma-Aldrich
Anti-CAMKK2, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CAMKK, Anti-CAMKKB, Anti-KIAA0787, Anti-MGC15254
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
55 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CAMKK2(10645)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego CAMKK2
Działania biochem./fizjol.
CAMKK2 jest kinazą białkową zależną od wapnia/kalmoduliny, należącą do proponowanej kaskady sygnałowej wyzwalanej wapniem, zaangażowanej w szereg procesów komórkowych. Izoforma 1, izoforma 2 i izoforma 3 fosforylują CAMK1 i CAMK4. Izoforma 3 fosforyluje CAMK1D. Izoforma 4, izoforma 5 i izoforma 6 pozbawione części domeny wiążącej kalmodulinę są nieaktywne. CAMKK2 wydaje się być zaangażowany w hipokampalną aktywację CREB1. Produkt tego genu należy do rodziny kinaz białkowych serynowo-treoninowych oraz do podrodziny kinaz białkowych zależnych od Ca(2+)/kalmoduliny. Białko to odgrywa rolę w kaskadzie kinazy zależnej od wapnia/kalmoduliny (CaM) poprzez fosforylację kinaz CaMK1 i CaMK4. Dla tego genu zidentyfikowano siedem wariantów transkryptu kodujących sześć różnych izoform. Dodatkowe warianty splicingu zostały opisane, ale ich pełna długość nie została określona. Zidentyfikowane izoformy wykazują różną zdolność do ulegania autofosforylacji i fosforylacji kinaz niższego rzędu.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: GGLAAGGSLDMNGRCICPSLPYSPVSSPQSSPRLPRRPTVESHHVSITGM
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)