Kluczowe dokumenty
SAB2103557
Sigma-Aldrich
Anti-LDHD antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-MGC57726
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
53 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, human, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LDHD(197257)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego LDHD
Działania biochem./fizjol.
Dokładne funkcje LDHD pozostają nieznane. Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny dehydrogenaz 2-hydroksykwasowych specyficznych dla izomeru D. Podobne białko w drożdżach ma zarówno aktywność dehydrogenazy D-mleczanowej, jak i D-glicerynianowej. Alternatywny splicing występuje w tym miejscu i zidentyfikowano dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: LLVNPDDAEELGRVKAFAEQLGRRALALHGTCTGEHGIGMGKRQLLQEEV
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Judith Schweisgut et al.
The EMBO journal, 36(9), 1199-1214 (2017-03-21)
Control of energy homeostasis and metabolism is achieved by integrating numerous pathways, and miRNAs are involved in this process by regulating expression of multiple target genes. However, relatively little is known about the posttranscriptional processing of miRNAs and a potential