Kluczowe dokumenty
SAB2103402
Sigma-Aldrich
Anti-MTA2, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-DKFZp686F2281, Anti-MTA1L1, Anti-PID
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
75 kDa
reaktywność gatunkowa
goat, horse, rat, dog, rabbit, mouse, bovine, guinea pig, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MTA2(9219)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego MTA2
Działania biochem./fizjol.
MTA2 może być zaangażowany w regulację ekspresji genów jako represor i aktywator. Represja może być związana z kowalencyjną modyfikacją białek histonowych. Gen ten koduje białko, które zostało zidentyfikowane jako składnik NuRD, kompleksu deacetylazy remodelującej nukleosomy, zidentyfikowanego w jądrze ludzkich komórek. Wykazuje bardzo szeroki wzór ekspresji i jest silnie wyrażany w wielu tkankach. Może reprezentować jednego z członków małej rodziny genów, które kodują różne, ale pokrewne białka zaangażowane bezpośrednio lub pośrednio w regulację transkrypcji. Ich pośredni wpływ na regulację transkrypcji może obejmować przebudowę chromatyny. Jest blisko spokrewniony z innym członkiem tej rodziny, białkiem, które zostało skorelowane z potencjałem przerzutowym niektórych nowotworów. Te dwa białka są tak blisko spokrewnione, że dzielą te same typy domen. Domeny te obejmują dwie domeny wiążące DNA, domenę dimeryzacji i domenę powszechnie występującą w białkach metylujących DNA. Jednym z białek znanych jako białko docelowe dla tego produktu genu jest p53. Dezaktywacja p53 jest skorelowana z utratą hamowania wzrostu w transformowanych komórkach, co potwierdza związek między tymi członkami rodziny genów a przerzutami. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, należy zapoznać się z rekordem Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: NGNVEAKVVCLFRRRDISSSLNSLADSNAREFEEESKQPGVSEQQRHQLK
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)