Kluczowe dokumenty
SAB2103328
Sigma-Aldrich
Anti-SMAD2, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-JV18, Anti-JV18-1, Anti-MADH2, Anti-MADR2, Anti-MGC22139
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
52 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, bovine, guinea pig, rabbit, human, dog, rat, horse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SMAD2(4087)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego SMAD2
Działania biochem./fizjol.
SMAD2 należy do SMAD, rodziny białek podobnych do produktów genowych genu Drosophila ′mothers against decapentaplegic′ (Mad) i genu C. elegans Sma. Białka SMAD są przekaźnikami sygnału i modulatorami transkrypcji, które pośredniczą w wielu szlakach sygnałowych. SMAD2 pośredniczy w przekazywaniu sygnału transformującego czynnika wzrostu (TGF)-beta, a tym samym reguluje wiele procesów komórkowych, takich jak proliferacja komórek, apoptoza i różnicowanie. SMAD2 jest rekrutowany do receptorów TGF-beta poprzez interakcję z białkiem kotwiczącym SMAD dla aktywacji receptora (SARA). W odpowiedzi na sygnał TGF-beta, SMAD2 jest fosforylowany przez receptory TGF-beta. Fosforylacja indukuje dysocjację tego białka z SARA i asocjację z członkiem rodziny SMAD4. Asocjacja z SMAD4 jest ważna dla translokacji tego białka do jądra, gdzie wiąże się ono z docelowymi promotorami i tworzy kompleks represora transkrypcji z innymi kofaktorami. Białko to może być również fosforylowane przez kinazę receptora aktywiny typu 1 i pośredniczy w przekazywaniu sygnału z aktywiny. Białko kodowane przez ten gen należy do SMAD, rodziny białek podobnych do produktów genowych genu Drosophila "mothers against decapentaplegic" (Mad) i genu Sma C. elegans. Białka SMAD są przekaźnikami sygnału i modulatorami transkrypcji, które pośredniczą w wielu szlakach sygnałowych. Białko to pośredniczy w przekazywaniu sygnału transformującego czynnika wzrostu (TGF)-beta, a tym samym reguluje wiele procesów komórkowych, takich jak proliferacja komórek, apoptoza i różnicowanie. Białko to jest rekrutowane do receptorów TGF-beta poprzez interakcję z kotwicą SMAD dla aktywacji receptora (SARA). W odpowiedzi na sygnał TGF-beta, białko to jest fosforylowane przez receptory TGF-beta. Fosforylacja indukuje dysocjację tego białka z SARA i asocjację z członkiem rodziny SMAD4. Asocjacja z SMAD4 jest ważna dla translokacji tego białka do jądra, gdzie wiąże się ono z docelowymi promotorami i tworzy kompleks represora transkrypcji z innymi kofaktorami. Białko to może być również fosforylowane przez kinazę receptora aktywiny typu 1 i pośredniczy w przekazywaniu sygnału z aktywiny. Zaobserwowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące to samo białko.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MSSILPFTPPVKRLLGWKKSAGGSGAGGGEQNGQEEKWCEKAVKSLVK
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
He-Song Jiang et al.
International journal of molecular medicine, 36(3), 801-807 (2015-07-17)
The transformation of tunica albuginea-derived fibroblasts (TAFs) into myofibroblasts plays an important role in the pathological progress of Peyronie's disease (PD). However, no treatment which addresses this transformation is currently available. Estrogen has been shown to inhibit the progression of