Kluczowe dokumenty
SAB2103297
Sigma-Aldrich
Anti-ATP6V1C1, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ATP6C, Anti-ATP6D, Anti-FLJ20057, Anti-VATC, Anti-Vma5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
42 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, horse, human, mouse, bovine, rabbit, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATP6V1C1(528)
Opis ogólny
ATP6V1C1 (ATPase H+ transporting V1 subunit C1) jest podjednostką i regulatorem V-ATPazy (wakuolarnej ATPazy).
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego ATP6V1C1
Działania biochem./fizjol.
ATP6V1C1 (ATPaza H+ transportująca podjednostkę V1 C1) ulega nadekspresji w raku piersi, gdzie moduluje strukturę aktyny w sposób sprzyjający przerzutom. Gen ten jest regulowany w górę w raku płaskonabłonkowym jamy ustnej (OSCC).
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: ldafvegvvkkvaqymadvledskdkvqenllangvdlvtyitrfqwdma
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Atp6v1c1 may regulate filament actin arrangement in breast cancer cells.
Cai M et al
PLoS ONE, 9(1), e84833-e84833 (2014)
Immunohistochemical localization of C1 subunit of V-ATPase (ATPase C1) in oral squamous cell cancer and normal oral mucosa.
Garcia-Garcia A et al
Biotechnic & Histochemistry, 87(2), 133-139 (2012)