Merck
SAB2103216
Sigma-Aldrich
Anti-AKR7A3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-AFAR2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
37 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AKR7A3(22977)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human AKR7A3
Działania biochem./fizjol.
Aldo-keto reductases, such as AKR7A3, are involved in the detoxification of aldehydes and ketones.Aldo-keto reductases, such as AKR7A3, are involved in the detoxification of aldehydes and ketones.[supplied by OMIM]. PRIMARYREFSEQ_SPAN PRIMARY_IDENTIFIER PRIMARY_SPAN COMP 1-291 BM855386.1 13-303 292-719 BM920315.1 256-683 720-1015 BC031562.1 662-957 1016-1231 BG747063.1 249-464 1232-1241 AA844782.1 59-68 c 1242-1301 BC042420.1 1208-1267
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: VETELFPCLRHFGLRFYAFNPLAGGLLTGKYKYEDKNGKQPVGRFFGNTW
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3