Kluczowe dokumenty
SAB2103144
Sigma-Aldrich
Anti-E2F1, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-E2F-1, Anti-RBBP3, Anti-RBP3
Wybierz wielkość
100 μL
2420,00 zł
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1598
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2420,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1598
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
47 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, guinea pig, human, horse, rabbit, mouse, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... E2F1(1869)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego E2F1
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: PARGRGRHPGKGVKSPGEKSRYETSLNLTTKRFLELLSHSADGVDLNWA
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Valentina Dzreyan et al.
International journal of molecular sciences, 23(8) (2022-04-24)
Neurotrauma is among the main causes of human disability and mortality. The transcription factor E2F1 is one of the key proteins that determine the fate of cells. The involvement of E2F1 in the regulation of survival and death of peripheral
Carmen Aguilar et al.
Nature communications, 12(1), 3392-3392 (2021-06-09)
Cells infected with pathogens can contribute to clearing infections by releasing signals that instruct neighbouring cells to mount a pro-inflammatory cytokine response, or by other mechanisms that reduce bystander cells' susceptibility to infection. Here, we show the opposite effect: epithelial