Kluczowe dokumenty
SAB2103083
Sigma-Aldrich
Anti-TRIM33 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FLJ32925, Anti-PTC7, Anti-RFG7, Anti-TF1G, Anti-TIF1G
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
122 kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, bovine, rat, mouse, human, horse, rabbit, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... TRIM33(51592)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego TRIM33
Działania biochem./fizjol.
Uważa się, że TRIM33 jest korepresorem transkrypcji. Jednak cząsteczki, które oddziałują z tym białkiem nie zostały jeszcze zidentyfikowane. Białko to należy do rodziny motywów trójdzielnych. Motyw ten obejmuje trzy domeny wiążące cynk, RING, B-box typu 1 i B-box typu 2 oraz region zwiniętej cewki. Uważa się, że białko kodowane przez ten gen jest korepresorem transkrypcji. Jednak cząsteczki, które oddziałują z tym białkiem, nie zostały jeszcze zidentyfikowane. Białko jest członkiem rodziny motywów trójdzielnych. Motyw ten obejmuje trzy domeny wiążące cynk, RING, B-box typu 1 i B-box typu 2 oraz region zwiniętej cewki. Opisano trzy alternatywnie splicowane warianty transkryptu dla tego genu, jednak nie określono pełnej długości jednego wariantu.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: EIYSDRTFAPLPEFEQEEDDGEVTEDSDEDFIQPRRKRLKSDERPVHIK
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)