Kluczowe dokumenty
SAB2103038
Sigma-Aldrich
Anti-ZMYND19 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-MIZIP
Wybierz wielkość
100 μL
2420,00 zł
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2420,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
26 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, guinea pig, mouse, horse, dog, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego ZMYND19
Działania biochem./fizjol.
ZMYND19 jest białkiem zawierającym domenę palca cynkowego MYND, które wiąże się z końcem C receptora hormonu koncentrującego melaninę-1 (MCHR1; MIM 601751) oraz z końcami N alfa-tubuliny (TUBA1; MIM 191110) i beta-tubuliny (TUBB; MIM 191130).ZMYND19 jest białkiem zawierającym domenę palca cynkowego MYND, które wiąże się z końcem C receptora hormonu koncentrującego melaninę-1 (MCHR1; MIM 601751) (Bachner i in., 2002 [PubMed 12208518]) oraz do N-końca alfa-tubuliny (TUBA1; MIM 191110) i beta-tubuliny (TUBB; MIM 191130) (Francke i in., 2005 [PubMed 16039987]).[dostarczone przez OMIM]. PRIMARYREFSEQ_SPAN PRIMARY_IDENTIFIER PRIMARY_SPAN COMP 1-5 BU147462.1 1-5 6-1371 AJ298882.2 14-1379
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: GWRPKAEETSSKQREQSLYWLAIQQLPTDPIEEQFPVLNVTRYYNANGDV
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)