Kluczowe dokumenty
SAB2103005
Sigma-Aldrich
Anti-PRRX2, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-MGC19843, Anti-PMX2, Anti-PRX2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
27 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... PRRX2(51450)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego PRRX2
Działania biochem./fizjol.
PRRX2 jest członkiem sparowanej rodziny białek homeobox. Ekspresja jest zlokalizowana w proliferujących fibroblastach płodu i rozwijającej się warstwie skórnej, z obniżoną ekspresją w dorosłej skórze. Wzrost ekspresji tego genu podczas gojenia się ran u płodu, ale nie u dorosłych, sugeruje możliwą rolę w mechanizmach kontrolujących regenerację skóry ssaków i zapobiegających tworzeniu się blizn w odpowiedzi na zranienie. Wzorce ekspresji dostarczają dowodów zgodnych z rolą w rozwoju skóry płodu i możliwą rolą w proliferacji komórek. Białko związane z DNA kodowane przez ten gen jest członkiem sparowanej rodziny białek homeobox. Ekspresja jest zlokalizowana w proliferujących fibroblastach płodu i rozwijającej się warstwie skórnej, z obniżoną ekspresją w dorosłej skórze. Wzrost ekspresji tego genu podczas gojenia się ran u płodu, ale nie u dorosłych, sugeruje możliwą rolę w mechanizmach kontrolujących regenerację skóry ssaków i zapobiegających tworzeniu się blizn w odpowiedzi na zranienie. Wzorce ekspresji dostarczają dowodów zgodnych z rolą w rozwoju skóry płodu i możliwą rolą w proliferacji komórek.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: RKNFSVSHLLDLEEVAAAGRLAARPGARAEAREGAAREPSGGSSGSEAAP
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Juan Liu et al.
The Journal of urology, 191(6), 1920-1926 (2014-01-21)
We investigated oxidative damage caused by and antioxidant responses to peroxiredoxins in the mouse testis at different time points after vasectomy. Mice were divided into a sham operated control group and a vasectomized group. Testicular samples were collected 2 to