Kluczowe dokumenty
SAB2102767
Sigma-Aldrich
Anti-ZFP36L2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-BRF2, Anti-ERF2, Anti-RNF162C, Anti-Zinc finger protein 36, C3H type-like 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
51 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ZFP36L2(678)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego ZFP36L2
Działania biochem./fizjol.
ZFP36L2 jest członkiem rodziny genów wczesnej odpowiedzi TIS11. Członkowie rodziny są indukowani przez różnych agonistów, takich jak ester forbolowy TPA i polipeptydowy mitogen EGF. Kodowane białko zawiera wyróżniającą się domenę palca cynkowego z powtarzającym się motywem cys-his. Ten przypuszczalny jądrowy czynnik transkrypcyjny najprawdopodobniej funkcjonuje w regulacji odpowiedzi na czynniki wzrostu. Gen ten jest członkiem rodziny genów wczesnej odpowiedzi TIS11. Członkowie rodziny są indukowani przez różnych agonistów, takich jak ester forbolowy TPA i polipeptydowy mitogen EGF. Kodowane białko zawiera wyróżniającą się domenę palca cynkowego z powtarzającym się motywem cys-his. Ten przypuszczalny jądrowy czynnik transkrypcyjny najprawdopodobniej funkcjonuje w regulacji odpowiedzi na czynniki wzrostu. Uwaga dotycząca sekwencji: Transkrypt i białko RefSeq zostały wyprowadzone z sekwencji transkryptu i genomu, aby sekwencja była zgodna z referencyjnym złożeniem genomu. Współrzędne genomowe użyte do zapisu transkryptu zostały oparte na wyrównaniach.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: VGTPVAAAPSSGFAPGFLRRHSASNLHALAHPAPSPGSCSPKFPGAANGS
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)