Kluczowe dokumenty
SAB2102729
Sigma-Aldrich
Anti-XRN1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-5′-3′ exoribonuclease 1, Anti-DKFZp434P0721, Anti-DKFZp686B22225, Anti-DKFZp686F19113, Anti-FLJ41903
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
194 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rabbit, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... XRN1(54464)
Powiązane kategorie
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego XRN1
Działania biochem./fizjol.
SEP1 (XRN1) lokalizuje się w ogniskach cytoplazmatycznych zawierających kompleks enzymów degradujących mRNA. Oprócz metabolizmu mRNA, drożdżowy Sep1 jest zaangażowany w różne funkcje jądrowe i cytoplazmatyczne, w tym homologiczną rekombinację, mejozę, utrzymanie telomerów i montaż mikrotubul. SEP1 lokalizuje się w ogniskach cytoplazmatycznych zawierających kompleks enzymów degradujących mRNA. Oprócz metabolizmu mRNA, drożdżowy Sep1 jest zaangażowany w różne funkcje jądrowe i cytoplazmatyczne, w tym homologiczną rekombinację, mejozę, utrzymanie telomerów i montaż mikrotubul. PRIMARYREFSEQ_SPAN PRIMARY_IDENTIFIER PRIMARY_SPAN COMP 1-67 BX640905.1 1-67 68-5188 AY137776.1 1-5121 5189-5269 BG197321.1 308-388 5270-10092 AC023508.16 31718-36540 c
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: LPQEISQVNQHHKSGFNDNSVKYQQRKHDPHRKFKEECKSPKAECWSQKM
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)