Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB2102711
Sigma-Aldrich
Anti-WNT1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-INT1, Anti-Wingless-type MMTV integration site family, member 1
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
38 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, rabbit, guinea pig, bovine, horse, mouse, human, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... WNT1(7471)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego WNT1
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Działania biochem./fizjol.
WNT1 jest członkiem rodziny genów WNT. Rodzina genów WNT składa się ze strukturalnie powiązanych genów, które kodują wydzielane białka sygnalizacyjne. Białka te są zaangażowane w onkogenezę i kilka procesów rozwojowych, w tym regulację losu komórek i wzorców podczas embriogenezy. WNT1 jest bardzo konserwatywne w ewolucji i wiadomo, że jest w 98% identyczne z mysim białkiem Wnt1 na poziomie aminokwasów. Badania na myszach wskazują, że białko Wnt1 funkcjonuje w indukcji mezencefalonu i móżdżku. WNT1 był pierwotnie uważany za gen kandydujący dla zespołu Jouberta, autosomalnego recesywnego zaburzenia z hipoplazją móżdżku jako cechą wiodącą. Dalsze badania sugerowały jednak, że mutacje genu mogą nie odgrywać znaczącej roli w zespole Jouberta. WNT1 jest zgrupowany z innym członkiem rodziny, WNT10B, w regionie chromosomu 12q13. Rodzina genów WNT składa się ze strukturalnie powiązanych genów, które kodują wydzielane białka sygnalizacyjne. Białka te są zaangażowane w onkogenezę i kilka procesów rozwojowych, w tym regulację losu komórek i modelowanie podczas embriogenezy. Gen ten jest członkiem rodziny genów WNT. Jest bardzo konserwatywny w ewolucji, a białko kodowane przez ten gen jest w 98% identyczne z mysim białkiem Wnt1 na poziomie aminokwasów. Badania na myszach wskazują, że białko Wnt1 funkcjonuje w indukcji mezencefalonu i móżdżku. Gen ten był pierwotnie uważany za gen kandydujący dla zespołu Jouberta, autosomalnego recesywnego zaburzenia z hipoplazją móżdżku jako cechą wiodącą. Dalsze badania sugerowały jednak, że mutacje genu mogą nie odgrywać znaczącej roli w zespole Jouberta. Gen ten jest zgrupowany z innym członkiem rodziny, WNT10B, w regionie chromosomu 12q13. Uwaga dotycząca publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, należy zapoznać się z rekordem Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: FGREFVDSGEKGRDLRFLMNLHNNEAGRTTVFSEMRQECKCHGMSGSCTV
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bin Chen et al.
International journal of molecular medicine, 36(5), 1215-1222 (2015-09-04)
Electro-acupuncture (EA) is a novel therapy based on combining traditional acupuncture with modern electrotherapy, and it is currently being investigated as a treatment for ischemic stroke. In the present study, we aimed to investigate the mechanisms through which EA regulates
Li Liu et al.
Channels (Austin, Tex.), 13(1), 321-330 (2019-07-30)
Voltage-gated potassium channel subfamily A member 1 (KCNA1/Kv1.1) is an important component of type A potassium channels, which has been found to be involved in various tumors. This study aimed to identify the role of KCNA1 in cervical cancer and
Yin Zhang et al.
Molecular medicine reports, 24(4) (2021-08-21)
Vascular calcification is a major risk factor for cardiovascular disease and accounts for a large proportion of deaths from cardiovascular disease in patients with chronic kidney disease. The high incidence, rapid progression and irreversibility of vascular smooth muscle cell (VSMC)