Kluczowe dokumenty
SAB2102668
Sigma-Aldrich
Anti-VARS (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-G7A, Anti-VARS2, Anti-Valyl-tRNA synthetase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
140 kDa
reaktywność gatunkowa
human, bovine, horse, pig, mouse, rabbit
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VARS(7407)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego VARS
Działania biochem./fizjol.
Syntetazy aminoacylo-tRNA katalizują aminoacylację tRNA przez ich kognatyczny aminokwas. Ze względu na ich centralną rolę w łączeniu aminokwasów z tripletami nukleotydowymi zawartymi w tRNA, syntetazy aminoacylo-tRNA są uważane za jedne z pierwszych białek, które pojawiły się w ewolucji. VARS należy do rodziny syntetazy aminoacylo-tRNA klasy I i znajduje się w regionie klasy III głównego kompleksu zgodności tkankowej. Syntetazy aminoacylo-tRNA katalizują aminoacylację tRNA przez ich aminokwas kognatyczny. Ze względu na ich centralną rolę w łączeniu aminokwasów z tripletami nukleotydowymi zawartymi w tRNA, uważa się, że syntetazy aminoacylo-tRNA są jednymi z pierwszych białek, które pojawiły się w ewolucji. Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny syntetazy aminoacylo-tRNA klasy I i znajduje się w regionie klasy III głównego kompleksu zgodności tkankowej. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: AQRLRERRAASGYPVKVPLEVQEADEAKLQQTEAELRKVDEAIALFQKML
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)