Kluczowe dokumenty
SAB2102648
Sigma-Aldrich
Anti-UHRF2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-DKFZp434B0920, Anti-DKFZp686G0837, Anti-MGC33463, Anti-NIRF, Anti-Ubiquitin-like, containing PHD and RING finger domains, 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
90 kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, horse, rabbit, human, mouse, dog, bovine, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UHRF2(115426)
Opis ogólny
Ubiquitin like with PHD and ring finger domains 2 (UHRF2) należy do rodziny ubikwitynowych homeodomen RING finger (UHRF). Gen zlokalizowany jest na ludzkim chromosomie 9p24.1. Białko składa się z domeny podobnej do ubikwityny (UBL), tandemowej domeny tudorowej (TTD), domeny palca homeodomeny roślinnej (PHD), domeny związanej z SET i RING (SRA) oraz domeny palca RING.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego UHRF2
Działania biochem./fizjol.
Ubiquitin like with PHD and ring finger domains 2 (UHRF2) koduje białko jądrowe, które jest zaangażowane w regulację cyklu komórkowego. Kodowane białko jest ligazą ubikwityny zdolną do ubikwitynacji PCNP (białka jądrowego zawierającego PEST) i razem mogą odgrywać rolę w nowotworzeniu.
UHRF2 ulega nadekspresji w komórkach raka jelita grubego i działa jako onkogen w komórkach raka piersi. Domeny UHRF2 są wymagane do regulacji sieci cyklu komórkowego, systemu epigenetycznego i UPS (system proteasomu ubikwityny). Białko to odgrywa ważną rolę w jądrowej degradacji agregatów poliglutaminowych. UHRF2 bierze udział w naprawie uszkodzeń DNA komórek mięśni gładkich naczyń aorty.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: NCDAPLDDKIGAESRNWRAGKPVRVIRSFKGRKISKYAPEEGNRYDGIYK
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ubiquitin-like with PHD and ring finger domains 2 is a predictor of survival and a potential therapeutic target in colon cancer
Lu S, et al.
Oncology Reports, 31(4), 1802-1810 (2014)
Intra-nuclear degradation of polyglutamine aggregates by the ubiquitin proteasome system
Iwata A, et al.
The Journal of Biological Chemistry (2009)
Uhrf2 is important for DNA damage response in vascular smooth muscle cells
Luo T, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 441(1), 65-70 (2013)
UHRF2 mRNA expression is low in malignant glioma but silencing inhibits the growth of U251 glioma cells in vitro
Wu TF, et al.
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 13(10), 5137-5142 (2012)