Kluczowe dokumenty
SAB2102600
Sigma-Aldrich
Anti-TTYH1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Tweety homolog 1 (Drosophila)
Wybierz wielkość
100 μL
2420,00 zł
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2420,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
49 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rabbit, guinea pig, mouse, bovine, rat, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TTYH1(57348)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human TTYH1
Zastosowanie
Anti-TTYH1 antibody produced in rabbit has been used in western blotting.
Działania biochem./fizjol.
TTYH1 is a member of the tweety family of proteins. Members of this family function as chloride anion channels. TTYH1 functions as a calcium (2+)-independent, volume-sensitive large conductance chloride (-) channel. This gene encodes a member of the tweety family of proteins. Members of this family function as chloride anion channels. The encoded protein functions as a calcium(2+)-independent, volume-sensitive large conductance chloride(-) channel. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: GAPPGYRPSAWVHLLHQLPRADFQLRPVPSVFAPQEQEYQQALLLVAALA
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jenna M Carter et al.
Alcoholism, clinical and experimental research, 40(2), 301-308 (2016-02-05)
Ethanol is widely known for its depressant effects; however, the underlying neurobiological mechanisms are not clear. Calcium-activated anion channels (CAACs) contribute to extracellular chloride levels and thus may be involved in regulating inhibitory mechanisms within the central nervous system. Therefore