Kluczowe dokumenty
SAB2102545
Sigma-Aldrich
Anti-TRIM24 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-PTC6, Anti-RNF82, Anti-TF1A, Anti-TIF1, Anti-Tripartite motif-containing 24
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
117 kDa
reaktywność gatunkowa
rabbit, dog, human, bovine, guinea pig, rat, horse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRIM24(8805)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego TRIM24
Działania biochem./fizjol.
Białko kodowane przez ten gen pośredniczy w kontroli transkrypcji poprzez interakcję z regionem funkcji aktywacji 2 (AF2) kilku receptorów jądrowych, w tym receptorów estrogenu, kwasu retinowego i witaminy D3. Białko lokalizuje się w ciałach jądrowych i uważa się, że wiąże się z chromatyną i czynnikami związanymi z heterochromatyną. Białko jest członkiem rodziny motywów trójdzielnych (TRIM). Motyw TRIM obejmuje trzy domeny wiążące cynk - RING, B-box typu 1 i B-box typu 2 - oraz region zwiniętej cewki. Dla tego genu opisano dwa alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: QQPSISHQQPPPRLINFQNHSPKPNGPVLPPHPQQLRYPPNQNIPRQAIK
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)